Documentos Principais
CLS21285
Pyrex® micro precision bore funnel top class A burette, with straight ST stopcock
capacity 5 mL
Sinônimo(s):
burette precision, burettes, Corning® 2128
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.01 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2128-5
tol. measuring range
0.01 mL
capacidade
5 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)