CLS211050
Pyrex® Rotaflo® dual plug white enamel burettes, with Rotaflo® stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Sinônimo(s):
burettes, laboratory burettes, Corning® 2110
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
subdivision 0.10 mL
fabricante/nome comercial
Corning 2110-50
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Automatic-zero, dual stopcock helps eliminate titration errors. Straight-bore with white enamel marks; 3mm bore, greaseless stopcocks.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS211050-1EA | 4061825880426 |