Documentos Principais
CLS17308
Corning® Snap-Seal plastic sample containers
volume 240 mL, diam. × H 80 mm × 75 mm
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.11
Materiais
translucent polypropylene
fabricante/nome comercial
Corning 1730-8
diâmetro × A
80 mm × 75 mm
volume
240 mL
Descrição geral
Snap-Seal locking device keeps cap closed and secure, for reliable leak-tight seal when properly closed.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)