CLS13961L
Pyrex® square media storage bottle
with screw cap, capacity 1,000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex® media bottles, glass media bottles, media bottle, pyrex bottles
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
orange polypropylene cap (plug seal)
square bottle
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap
disposable
graduations
subdivision 100 mL
embalagem
case of 10 ea
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1396-1L
D.E. × A
94 mm × 217 mm
capacidade
1,000 mL
conector
GL 45 neck thread
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)