CLS1260500
Pyrex® centrifuge bottle, heavy wall
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
tamanho da tampa
6
Características
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1260-500
capacidade
500 mL
diâmetro × A
73 mm × 175 mm
Descrição geral
For use where relatively small amounts of solids are involved. These bottles have a small bottom area, which permits concentration of sediment for decanting operations. Due to the heavy wall, the actual capacity is approximately 85% of the capacity listed.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)