CLS1220500
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1220-500
capacidade
500 mL
diâmetro × A
88 mm × 164 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)