CAD9928B
Animal feeding needle, sterile, disposable, PTFE w/SS bite protector
size 18G, L × diam. 1.5 in. × 2 mm , ball
Sinônimo(s):
Feeding Needle with Bite Protector, PTFE Feeding Needle
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
tamanho
18G
embalagem
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
C × diâmetro
1.5 in. × 2 mm , ball
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Flexible PTFE tube, covered at the hub end with type 304 stainless steel preventing tube damage due to biting during use
- PTFE tube is softer than other tubing types, very flexible, and translucent for easy confirmation of reagent delivery
- Plastic Luer hubs and soft silicone tips
- Non-toxic and no-pyrogenic
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD9928B-100EA | 4061834363804 |