CAD9917
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 18G, L × diam. 3.1 in. × 2.3 mm , ball
Sinônimo(s):
304 SS Feeding Needle, Malleable Feeding Needle
About This Item
Código UNSPSC:
42142609
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
tamanho
18G
embalagem
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
C × diâmetro
3.1 in. × 2.3 mm , ball
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
- Needles come straight and are easily bent to any desired shape
- Made of type 304 stainless steel tubing
- Plastic Luer hubs
- Silicone tips for smoothest possible insertion
- Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD9917-100EA | 4061834363620 |