Key Documents
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
166.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
146-148 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)