Documentos Principais
C117609
Sigma-Aldrich
Cyclopropanecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
Cyanocyclopropane, Cyclopropyl cyanide
About This Item
Fórmula linear:
C3H5CN
Número CAS:
Peso molecular:
67.09
Beilstein:
635790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
pb
135 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1CC1
InChI
1S/C4H5N/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-2H2
chave InChI
AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)