C011
cis-2-Methyl-5-trimethylammoniummethyl-1,3-oxathiolane iodide
Sinônimo(s):
OXA-22
About This Item
Produtos recomendados
cor
yellow
solubilidade
H2O: soluble
methanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[C@H]1O[C@H](CS1)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-7-10-8(6-11-7)5-9(2,3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-;/m0./s1
chave InChI
TWNAKQKXXMGYQT-WSZWBAFRSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)