BR782030
BRAND® microplate BRANDplates®, cellGrade Plus
size 96 wells, size 330 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, Tissue culture, cellGradeplus
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
flat bottom
polystyrene
white wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
pkg of (individually packed)
fabricante/nome comercial
BRAND 782030
tamanho
330 μL
96 wells
volume de trabalho
330 μL
cor
white, with transparent bottom
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)