BR781900
BRAND® microplate BRANDplates®, inertGrade
size 96 wells, size 330 μL, round bottom, transparent
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Microplates, PCR, Plates, Sealing films, Tissue culture, inertGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless wells
polystyrene
round bottom
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt (U-bottom)
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781900
tamanho
330 μL
96 wells
cor
transparent
adequação
suitable for (bacteriological assays)
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)