BR781324
BRAND® strips of 8 PCR tubes
blue, without caps
Sinônimo(s):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue
polypropylene tube
Características
neck thread push fit
thin-walled
without caps
embalagem
pack of 125 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781324
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.2 mL
volume de trabalho
0.2 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)