BR781314
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, blue tube, individual, attached flat cap
Sinônimo(s):
PCR, PCR Tubes, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
blue tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
descrição
thin-walled
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
individual, attached flat cap
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781314
técnica(s)
PCR: suitable
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)