BR780759
BRAND® micro tubes with tamper-evident screw cap
capacity 2 mL, conical bottom, sterile
Sinônimo(s):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
graduations
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780759
capacidade
2 mL
diâmetro do tubo
13 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- With matte label field
- Application: -196 °C to 121 °C
- Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
- BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)