BR76005
BRAND® spring clip
size 6 mm , Grip, size, bore 2.5 mm
Sinônimo(s):
Clips, Spring clips, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
zinc-plated steel
descrição
zinc/PE-coated steel
fabricante/nome comercial
BRAND 76005
furo
2.5 mm
tamanho
6 mm , Grip
Descrição geral
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)