Documentos Principais
BR708006
Discharge tube for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708006
embalagem
1 ea of
Comprimento
135 mm
capacidade
25, 50 and 100 mL
Descrição geral
Without recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)