BR704004
BRAND® bottle for dispensers
capacity 250 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Junta
Joints threaded neck (GL32)
Características
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL32
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 704004
capacidade
250 mL
diâmetro × A
65 mm × 160 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)