Documentos Principais
BR701357
BRAND® silicone cover
Sinônimo(s):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Materiais
silicone
silicone film
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 701357
Descrição geral
These cover mats are engineered to ensure a secure fit, enhancing the overall sealing and containment of samples. Additionally, adhesive sealing films can be utilized alongside the silicone cover for improved performance and versatility.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR701357-50EA4061831857924