BR6733
Discharge valve for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, Tantalum spring, valve marking with ′Ta′
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
BRAND 6733
embalagem
1 ea of
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Discharge Valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)