Key Documents
BR65822
BRAND® dessicator sealing ring
for nominal size 200 mm
Sinônimo(s):
Accessories, Sealing ring
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Materiais
(polychloroprene)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 65822
Descrição geral
The BRAND® Desiccator Sealing Ring is a crucial component designed specifically for use with PC/PP desiccators. This sealing ring ensures an airtight fit, enhancing the efficiency of moisture control within your desiccation system.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)