BR43328
BRAND® BLAUBRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, calibrated
capacity 50 mL, borosilicate glass
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, Gay-Lussac
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 43328
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Protocolos
How to Use a Density Bottle
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR43328-1EA | 4061831856552 |