Key Documents
BR43208
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 10 mL, borosilicate glass
Sinônimo(s):
Gay-Lussac
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
Materiais
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
with cap
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 43208
capacidade
10 mL
Descrição geral
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
How to Use a Density Bottle