BR37489
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 250 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Sinônimo(s):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Características
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 37489
capacidade
250 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)