Documentos Principais
BR143275
BRAND® special laboratory tubing
I.D. × O.D. × W 7 mm × 11 mm × 2 mm, L 20 m
Sinônimo(s):
Special laboratory tubing, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Materiais
PVC
fabricante/nome comercial
BRAND 143275
D.I. × D.E. × L
7 mm × 11 mm × 2 mm
Comprimento
20 m
Descrição geral
Particularly high-grade material, manufactured to a first-class standard. Good flexibility and chemical resistance make this tubing ideal for use with apparatus assemblies. Autoclavable (121 °C).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)