BMSH2012E
Benchmark Incu-Shaker™ 10LR Refrigerated Shaking Incubator with nonslip rubber mat
AC/DC input 230 V, EuroPlug
Sinônimo(s):
shaker, incubator, incubated shaker, magic clamp, culture
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific H2012-E
Parâmetros
temp. range at Ambient -15 to 60 °C
30-300 rpm speed
L × C × A
45 cm (45 cm) × 40 cm , Internal Dimensions
placa L × C
45 cm × 45 cm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)