BMSE1200EUK
Benchmark myGel InstaView Gel Tank with Blue LED Illuminator
AC/DC input 230 V, UK plug
Sinônimo(s):
protein separation, gel imaging, gel casting, transillumination
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.13
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific E1200-E-UK
Descrição geral
myGel InstaView Gel Tank allows users to view sample migration during electrophoresis. Includes gel tank, casting set, blue LED transilluminator, orange filter cover and imaging enclosure. Compatible with any basic power supply
Aplicação
Electrophoresis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)