BMSBSH300
MyBlock™ Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, US 3-pin plug
Sinônimo(s):
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSH300
Parâmetros
-25 °C temp. range (100 °C)
Descrição geral
- Capable of heating as well as cooling test samples
- Minimum Programmable temp.: 0 C
- Compact, fits in the palm of your hand
- Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)