Documentos Principais
Z680079
MyBlock mini dry bath block
to hold, 2 X 50 mL x dry tubes
Sinônimo(s):
block dry, dry baths, dry blocks, heat blocks
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
Características
to hold 2 X 50 mL x dry tubes
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BSH100-500
Descrição geral
To fit MyBlock mini dry bath/block heater.
Informações legais
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)