BMSB3D1020EUK
MiniMixer™ 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
descrição
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Características
capacity 3.5 lb (load capacity)
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific B3D1020-E-UK
Parâmetros
24 rpm speed
L × P × A
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
Descrição geral
- "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
- Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
- Stacking platforms and flat mats are available
- Safe for incubator or cold room use
Informações legais
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)