Documentos Principais
BLN00018
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClIN3
Número CAS:
Peso molecular:
279.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nccc2[nH]nc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(1-2-9-5)10-11-6(4)8/h1-2H,(H,10,11)
chave InChI
PBVPGWHQJRFJQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)