Documentos Principais
BAF175750015
Snap Cap Vials
capacity 55 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiais
colorless tube
flat bottom
polyethylene cap
polystyrene tube
white
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
embalagem
pack of 144 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F17575-0015
capacidade
55 mL
diâmetro do tubo
36 mm
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Rigid-wall styrene containers with tight fitting polyethylene snap-on caps. Glass-clear for complete visibility. Excellent for storing dry materials, powders, tablets, and more. Heavy walls for long service. Not for use at temperatures above 70 °C (158 °F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)