BAF131620005
SP Bel-Art® disposal bag
width × H × thickness 610 mm (24 in.) × 36 in. (910 mm) × 0.04 mm (1.5 mil), pack of 100 ea, translucent polypropylene
Sinônimo(s):
biohaz waste bag, biohazard disposal bags, waste bag
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
translucent polypropylene
Características
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
Fits waste can 7.3 or 12 gallon
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F13162-0005
width × H × thickness
610 mm (24 in.) × 36 in. (910 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM 1709 Dart Impact and ASTM 1922 Tear Resistance Tests
- High temperature autoclavable at a maximum of 135°C (275°F)
- Plain, non-printed bags can also be used as conventional
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)