Documentos Principais
BAF116200125
LDPE wash bottles
capacity 125 mL (4 oz), Wide-mouth
Sinônimo(s):
laboratory bottles, squeeze bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiais
low-density polyethylene
natural cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H10939-0005
diâmetro da tampa
38 mm
capacidade
125 mL (4 oz)
Descrição geral
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)