Documentos Principais
ALD00128
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClFO2S
Número CAS:
Peso molecular:
194.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
45-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
PCTLRVPDZBVCMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, Sigma-Aldrich now offers a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.