AEM2B0522
Xion AEM-Pention-72-15CL
thickness 5 μm, L × W 5 cm × 5 cm
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
C × L
5 cm × 5 cm
espessura
5 μm
categoria alternativa mais ecológica
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
AEM2B0522-1EA | 4065266041477 |