A4571
3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium salt
≥98%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
Impurezas
water, may contain traces
~8% Isopropanol
cadeia de caracteres SMILES
[Na].CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
KYITYFHKDODNCQ-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... VKORC1(79001)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?