Documentos
A1800
Sigma-Aldrich
4-Acetamidobenzaldehyde
technical grade
Sinônimo(s):
4′-Formylacetanilide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
forma
powder
pf
148-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7(12)10-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-6H,1H3,(H,10,12)
chave InChI
SKLUWKYNZNXSLX-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Interconversion model analysis and estimation of available fractions for 4-acetaminobenzaldehyde and its reversible metabolite, 4-acetaminobenzylalcohol, in the rat using the multi-lines fitting technique.
S Inui et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(5), 1922-1925 (1988-05-01)