678821
4-(1-Pyrrolidino)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Formylphenyl)pyrrolidine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-85 °C
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCC2
InChI
1S/C11H13NO/c13-9-10-3-5-11(6-4-10)12-7-1-2-8-12/h3-6,9H,1-2,7-8H2
chave InChI
DATXHLPRESKQJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Hartmann and co-workers have described the synthesis of a series of potent and selective inhibitors of aldosterone synthase (CYP11B2), in which the key synthetic step was a Wittig reaction using various heterocyclic aldehydes.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
678821-25G | 4061833399590 |
678821-5G | 4061833358313 |