Key Documents
94077
Sigma-Aldrich
H-Pro-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinônimo(s):
L-Proline 2-chlorotrityl ester polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.6 mmol/g loading
tamanho de partícula
75-150 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
H-Pro-2-ClTrt resin is an acid-labile peptide reagent commonly used to prepare protected peptides by solid-phase peptide synthesis using the Fmoc strategy.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
Artigos
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids