933740
Silicon carbide
nanopowder, ≥99% trace metals basis, 18 nm avg. part. size
Sinônimo(s):
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
Ensaio
≥99% trace metals basis
forma
nanopowder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tamanho médio da partícula
18 nm
pf
2700 °C (lit.)
densidade
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.03 g/cm3
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
chave InChI
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)