Documentos Principais
933376
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 12.5 mm
Sinônimo(s):
stub adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
tamanho
12.5 mm
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)