Documentos Principais
932884
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 7 SA/Dr
Sinônimo(s):
Gripper
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Fine and curve.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)