Documentos Principais
932876
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 2A SA/Dr
Sinônimo(s):
Gripper, Tweezer
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
Safe ergonomic cushion grips (resistivity 10E9 Ohm) for handling ESD sensitive components or small static items. Soft ESD safe cushion grips (resistively 10E8 ohm), these tweezers are ergonomically designed.
OAL: 115 mm. Tips: Flat round.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)