932515
Copper(II) phthalocyanine
≥98%
Sinônimo(s):
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
About This Item
Produtos recomendados
grau
sublimed grade
Nível de qualidade
descrição
µh ≈ 2.8 x 10-4 cm2V-1s-1
Ensaio
≥98%
perda
0.5% TGA, >430ºC (weight loss)
pf
350 °C
solubilidade
DMF: soluble
dichloromethane: soluble
fluorescência
λem 404 nm in dichloromethane (PL in film)
Energia orbital
HOMO 5.2 eV
LUMO 3.5 eV
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
chave InChI
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
932515-500MG |