927953
Gold nanoparticles
70 nm diameter, Ni-NTA functionalized, 1ml, OD 50, in water
Sinônimo(s):
AuNP, GdNP, Gold NP
descrição
Ni-NTA surface density: 1/nm2
concentração
in water
DO
50
diâmetro do centro
70 nm , <12% coefficient of variance
diâmetro
70 nm
λmax
548 nm
PDI
<0.200
grupo funcional
Ni-NTA
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ni-NTA functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)