927600
BrBT-alkyne
≥95%
Sinônimo(s):
2-Bromo-N-(prop-2-yn-1-yl)benzo[d]thiazole-6-carboxamide
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC1=NC2=CC=C(C(NCC#C)=O)C=C2S1
InChI
1S/C11H7BrN2OS/c1-2-5-13-10(15)7-3-4-8-9(6-7)16-11(12)14-8/h1,3-4,6H,5H2,(H,13,15)
chave InChI
MRYSQSUDZPBHGP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
927600-50MG | 4065268032183 |