926892
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, thiol functionalized
Sinônimo(s):
Mesoporous silica
About This Item
Produtos recomendados
tamanho de poro
30 Å pore size
Nível de qualidade
grupo funcional
thiol
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)