926647
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Er@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell,808 excitation, green
Sinônimo(s):
UCNPs
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
5 mg/mL in cyclohexane
Grupo ativo da matriz
Oleic acid surface treatment
tamanho de partícula
30 nm±5 nm
fluorescência
λex 808 nm (green)
λem 540 nm
λem 560 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)